Learn More
Mono(3-carboxipropil) ftalato-d4, TRC
Código de producto. 30472383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30472383 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30472383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52563725MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(3-carboxypropyl) Phthalate-d4
CAS 1346600-69-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12D4H8O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-carboxypropyl) Ester-d4, MCPP-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O6/c13-10(14)6-3-7-18-12(17)9-5-2-1-4-8(9)11(15)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC(=O)O)c(C(=O)O)c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-carboxipropoxicarbonil)-3,4,5,6-tetradeuterio-benzoico
Peso molecular (g/mol) 256.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0885
Porcentaje de pureza >95