Learn More
Fosfato mono[2-(perfluorooctil)etilo], TRC
Código de producto. 17904145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904145 100 mg 100 miligramos
17941255 10 mg 10 miligramos
17924635 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17904145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM566820100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57678-03-2
Fórmula molecular C10 H6 F17 O4 P
Peso molecular (g/mol) 544.1
Sinónimo 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanephosphate, Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Phosphate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate (9CI), Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate)
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-heptadecafluorodecil dihidrógeno fosfato
SMILES OP(=O)(O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6F17O4P/c11-3(12,1-2-31-32(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.9732
Porcentaje de pureza >95%