Learn More
Mono[2-(perfluorooctil)etilo] glucuronuro, TRC
Código de producto. 30011715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011715 10 mg 10 miligramos
30010770 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56681010MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864551-34-8
Fórmula molecular C16H13F17O7
Peso molecular (g/mol) 640.24
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 8:2 FTOH Glucuronide;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(3,3,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10,10-heptadecafluorodecoxi)-3,4,5-trihidroxiox-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13F17O7/c17-9(18,1-2-39-8-5(36)3(34)4(35)6(40-8)7(37)38)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h3-6,8,34-36H,1-2H2,(H,37,38)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 640.039