Learn More
Fosfato mono[2-(perfluorohexil)etilo, TRC
Código de producto. 30007137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007137 100 mg 100 miligramos
30006891 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM566800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57678-01-0
Fórmula molecular C8 H6 F13 O4 P
Peso molecular (g/mol) 444.08
Sinónimo 6:2 monoPAP, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-(dihydrogen phosphate)-1-octanol
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil dihidrogénio fosfato
SMILES OP(=O)(O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F13O4P/c9-3(10,1-2-25-26(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.9796