Learn More
Mono(2-hidroxiisobutil)ftalato, TRC
Código de producto. 30138334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138334 100 mg 100 miligramos
17984635 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM547525100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64339-39-5
Fórmula molecular C12H14O5
Peso molecular (g/mol) 238.24
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(2-Hydroxy-2-methylpropyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(2-hydroxy-2-methylpropyl) Ester;
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CC(=O)O[C@@H]1CC2[C@@](CC1)(C)[C@H]3[C@@H](CC=2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)C(c5cnccc5)=CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(2-hydroxyisobutyl)phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O5/c1-12(2,16)7-17-11(15)9-6-4-3-5-8(9)10(13)14/h3-6,16H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0841
Porcentaje de pureza >95%