Learn More
Mono-2-hidroxibutilo ftalato, TRC
Código de producto. 30468927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468927 250 mg 250 miligramos
30482836 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM547515250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856985-72-3
Fórmula molecular C12H14O5
Peso molecular (g/mol) 238.24
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(2-hydroxybutyl) Ester, 1,2-Butanediol Phthalate
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxibutoxicarbonil)ácido benzoico
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)OCC(O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-2-hydroxybutyl Phthalate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O5/c1-2-8(13)7-17-12(16)10-6-4-3-5-9(10)11(14)15/h3-6,8,13H,2,7H2,1H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0841