Learn More
Mono(2-heptil) ftalato, TRC
Código de producto. 30480084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30480084 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30480084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5460001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(2-Heptyl) Phthalate
CAS 129171-03-5
Fórmula molecular C15H20O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-Methylhexyl) Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O4/c1-3-4-5-8-11(2)19-15(18)13-10-7-6-9-12(13)14(16)17/h6-7,9-11H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,17)
SMILES CCCCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-heptan-2-iloxicarbonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 264.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1362
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.