Learn More
Mono-2-etilhidroxihexil tereftalato (MEHHTP), TRC
Código de producto. 17922205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922205 10 mg 10 miligramos
17931865 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52565010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1684398-38-6
Fórmula molecular C16H22O5
Peso molecular (g/mol) 294.34
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic Acid 1-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) Ester, MEHHTP;
Nombre IUPAC 4-(2-etil-5-hidroxi-hexoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CCC(CCC(C)O)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-2-ethylHydroxyhexyl Terephthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(5-4-11(2)17)10-21-16(20)14-8-6-13(7-9-14)15(18)19/h6-9,11-12,17H,3-5,10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1467
Porcentaje de pureza >95%