Learn More
Tereftalato de mono(2-etilhexil), TRC
Código de producto. 30135353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135353 250 mg 250 miligramos
30136674 5 g 5 g
30011628 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM542570250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155603-50-2
Fórmula molecular C16 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 278.34
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-ethylhexyl) ester (9CI), 2-Ethylhexyl terephthalate, Mono(2-ethylhexyl) terephthalate, Mono(2-Ethylhexyl) Terephthalate, Terephthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester
Nombre IUPAC Ácido 4-(2-etilhexoxicarbonil)benzoico
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-2-ethylhexyl-terephthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-6-12(4-2)11-20-16(19)14-9-7-13(8-10-14)15(17)18/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1518
Porcentaje de pureza >95%