Learn More
Glucuronuro de mono-2-etilhexil ftalato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Mono-2-ethylhexyl Phthalate Glucuronide |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O10/c1-3-5-8-12(4-2)11-30-20(28)13-9-6-7-10-14(13)21(29)32-22-17(25)15(23)16(24)18(31-22)19(26)27/h6-7,9-10,12,15-18,22-25H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,26,27)/t12?,15?,16-,17+,18-,22-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.1839 |