Learn More
Adipato de mono-2-etilhexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-2-ethylhexyl adipate |
| CAS | 4337-65-9 |
| Fórmula molecular | C14H26O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Mono(2-Ethylhexyl)Adipate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-14(17)10-7-6-9-13(15)16/h12H,3-11H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | O=C(O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 258.35 |