Learn More
Mono(etil-5-hidroxihexilo) ftalato (mezcla de diastereomeros) (>90%), TRC
Código de producto. 17920525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920525 2.5 mg 2.50 miligramo
17931235 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17920525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5425102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40321-99-1
Fórmula molecular C16 H22 O5
Peso molecular (g/mol) 294.34
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester (9CI), Mono-2-ethyl-5-hydroxyhexyl phthalate
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-etil-5-hidroxihexoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CCC(CCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1467