Learn More
Mono(2-etil-5-hidroxihexil) ftalato-d4 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate-d4 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 679789-43-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16H18D4O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCC(C)O)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 298.37 |
| Porcentaje de pureza | >95 |