Learn More
Mono-2-etil-5-carboxipentil tereftalato (MECPTP), TRC
Código de producto. 30133822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133822 10 mg 10 miligramos
30007692 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52563010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1684398-42-2
Fórmula molecular C16 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 308.3264
Sinónimo Terephthalic Acid, Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-(5-carboxy-2-ethylpentyl) ester, 1-(5-Carboxy-2-ethylpentyl) hydrogen 1,4-benzenedicarboxylate
Nombre IUPAC 4-(5-carboxi-2-etilpentoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CCC(CCCC(=O)O)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Terephthalate (MECPTP)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(4-3-5-14(17)18)10-22-16(21)13-8-6-12(7-9-13)15(19)20/h6-9,11H,2-5,10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.126