Learn More
Mono[2-(carboximetil)hexilo] ftalato, TRC
Código de producto. 30004320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004320 1 mg 1 miligramo
30012820 10 mg 10 miligramos
30004516 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5255851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82975-93-7
Fórmula molecular C16 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 308.33
Sinónimo DEHP Metabolite IV
Nombre IUPAC 2-[2-(carboximetil)hexoxicarbonil]ácido benzoico
SMILES CCCCC(COC(=O)c1ccccc1C(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O6/c1-2-3-6-11(9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-5-4-7-12(13)15(19)20/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.126
Porcentaje de pureza >95%