Learn More
Mono[2-(carboximetil)hexil] ftalato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate-d4 |
| CAS | 1794811-42-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16H16D4O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid 1-[2-(Carboxymethyl)hexyl] Ester, MCMHP-d4, 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-3-6-11(9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-5-4-7-12(13)15(19)20/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/i4D,5D,7D,8D |
| SMILES | O=C(OCC(CC(O)=O)CCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(((2-(carboximetil)hexil)oxi)carbonil)benzoico-3,4,5,6-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 312.35 |
| Mostrar más |