Learn More
Invitrogen™ Monkey PF-4 ELISA Kit
Descripción
Monkey PF-4 quantitates monkey PF-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey PF-4.
El factor plaquetario-4 es una proteína de 70 aminoácidos que se libera de los gránulos alfa de las plaquetas activadas y se une con alta afinidad a la heparina. Su principal papel fisiológico parece ser la neutralización de moléculas similares a la heparina en la superficie endotelial de los vasos sanguíneos, inhibiendo así la actividad local de la antitrombina III y promoviendo la coagulación. Como un potente quimioatrayente para neutrófilos y fibroblastos, el PF4 probablemente participa en la inflamación y reparación de heridas (Eisman et al., 1990).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ligando de quimiocinas (motivo C-X-C) 4; quimiocina C-X-C 4; CXCL4; Inhibidor de crecimiento celular endotelial; Iroplact; oncostatina-A; Pf4; PF-4; Pf4a; Factor plaquetario 4; Factor plaquetario 4, forma corta; RATPF4A; Scyb4 |
| Intervalo del ensayo | De 0,041 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,041 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mostrar más |