missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-12p70 de mono
Descripción
La interleucina 12 (IL-12) es una citoquina heterodimérica de 70 kDa compuesta por dos cadenas con enlaces covalentes, glicosiladas con pesos moleculares de 40 kD (p40) y 35 kD (p35). La IL-12 es producida principalmente por monocitos, macrófagos y células dendríticas en respuesta a productos bacterianos como lipopolisacáridos (LPS), a patógenos intracelulares o al interactuar con linfocitos T activados. IL-12 se descubrió originalmente por su capacidad para inducir la producción de interferón-gamma (IFN-g), la proliferación celular y la citotoxicidad mediada por células asesinas naturales y linfocitos T. Los estudios han establecido que IL-12 también juega un papel clave en el desarrollo de las respuestas de Th1, lo que lleva a la producción de IFN-g e IL-2. Estas citoquinas pueden a su vez promover respuestas de linfocitos T y la activación de macrófagos. IL-12 p70 recombinante de ratón se produce en células de insectos infectadas por baculovirus como un auténtico heterodímero de subunidades precursoras p35 y p40 mediante un sistema de expresión por promotor doble. IL-12 p70 es distinta de otras formas disponibles de la proteína en que se expresa como un verdadero heterodímero, a diferencia de un pseudo-heterodímero de cadena única en el que las subunidades se unen mediante un enlazador artificial. Las respuestas de los linfocitos a esta citoquina están mediadas por el activador de la proteína de transcripción STAT4. Se ha comprobado que el óxido nítrico sintasa 2A (NOS2A/NOS2) es necesario para el proceso de señalización de esta citoquina en inmunidad innata. La IL-12 p40 de humano y de ratón comparten aproximadamente un 70 % de homología de secuencia de aminoácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9UNG2 |
| Intervalo del ensayo | De 40 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 40 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Símbolo de gen | IL12A |
| CV interensayo | < 12% |
| CV intraensayo | < 10% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?