Learn More
GIBCO™ Microsomas de mono (macaco cangrejero)
Código de producto. 17124549 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17124549 0,5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 17124549 Proveedor GIBCO™ N.º de proveedor MKMCPL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de macacos cangrejeros macho. Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de macacos cangrejeros macho.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Hay disponibles especies personalizadas bajo pedido.
Para uso exclusivo en investigación. No indicado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlace relacionado
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente de dadores Agrupadas
Sexo Hombre
Forma física Congelado
Tissue Hígado
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Mono
Concentración 20 mg/ml
Tipo de producto Microsoma de mono
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre -60 °C y -85 °C.
Formato Tubo
Localización subcelular Microsomas
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Gibco