Learn More
MedChemExpress Moniliformin sodium salt
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecular | 120.04 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 71376-34-6 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.35% |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (833.06 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (374.88 mM) |
| Objetivo | Fungal∣Antibiotic |
| Cantidad | 1 mg |