Learn More
Ácido mónico A, TRC
Código de producto. 30132932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132932 50 mg 50 miligramos
30011471 10 mg 10 miligramos
30003289 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52050050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66262-68-8
Fórmula molecular C17H28O7
Peso molecular (g/mol) 344.4
Sinónimo L-talo-Non-2-enonic acid, 5,9-anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-methylpropyl]oxiranyl]methyl]-3-methyl-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-methylpropyl]oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-non-2-enonic acid (ACI), L-talo-Non-2-enonic acid, 5,9-anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-, [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]- (ZCI), Monic acid, Monic acid A
Nombre IUPAC (E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxiran-2-il]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoic acid
SMILES C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)O)\C)[C@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monic Acid A
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28O7/c1-8(5-14(19)20)4-12-16(22)15(21)11(7-23-12)6-13-17(24-13)9(2)10(3)18/h5,9-13,15-18,21-22H,4,6-7H2,1-3H3,(H,19,20)/b8-5+/t9-,10-,11-,12-,13-,15+,16-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1835