Learn More
Monensin sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16449006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16449006 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0150
MedChemExpress Monensin sodium salt is an antibiotic secreted by the bacteria Streptomyces cinnamonensis. Monensin sodium salt is an ionophore that mediates Na+/H+ exchange. Monensin sodium salt causes a marked enlargement of the multivesicular bodies (MVBs) and regulates exosome secretion.
Monensin sodium salt is an antibiotic secreted by the bacteria Streptomyces cinnamonensis. Monensin sodium salt is an ionophore that mediates Na+/H+ exchange. Monensin sodium salt causes a marked enlargement of the multivesicular bodies (MVBs) and regulates exosome secretion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monensin sodium salt
Forma física Solid
CAS 22373-78-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H61NaO11
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Monensin A sodium salt
Información de solubilidad Ethanol : 20 mg/mL (28.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5.4 mg/mL (7.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H](C)[C@]([C@@]2(O[C@]([C@@]3(CC[C@@]([C@]4(O[C@@]5(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@@]([H])([C@H]([C@@H](OC)[C@H](C)C(O[Na])=O)C)O5)CC4)C)([H])O3)CC)([H])[C@@H](C)C2)[H])([H])O1
Peso molecular (g/mol) 692.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.85
Porcentaje de pureza 98.0%