Learn More
Sal monensina sódica, 90-95,5 %
Código de producto. 15494219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15494219 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15494219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61669.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Monensin sodium salt is used in potentiometric and spectroscopic studies of alkali metal ion complexes. Monensin (Na) is a polyether small molecule ionophore, capable of forming stable complexes to monovalent cations with specific affinity for Na+. Monensin presents a highly lipophilic scaffold around the bound ion, allowing movement of the complex through the lipid bilayer and consequent transport of the ion out of the cell. Excessive flux of ions out of the cell produces a cytotoxic effect and generates the antibiotic properties of Monensin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal monensina sódica se utiliza en los estudios potenciométricos y espectroscópicos de los complejos iónicos metálicos alcalinos. La monensina (Na) es un ionóforo poliéter de moléculas pequeñas, capaz de formar complejos estables a cationes monovalentes con afinidad específica por Na+. La monensina presenta un andamio muy lipofílico alrededor del ión ligado, lo que permite el movimiento del complejo a través de la bicapa lipídica y el consiguiente transporte del ión fuera de la célula. El flujo excesivo de iones fuera de la célula produce un efecto citotóxico y genera las propiedades antibióticas de la monensina.
Solubilidad
Soluble en metanol a 50 mg/ml.
Notas
Solo para uso en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22373-78-0
Fórmula molecular C36H61NaO11
Peso molecular (g/mol) 692.863
Número MDL MFCD00077826
Clave InChI XOIQMTLWECTKJL-JXDONITHSA-M
Sinónimo monensin, sodium salt, high purity, monensin sodium salt, monensin, monosodium salt, 4.5 dec-7-yl 3s,4r-3-methoxy-2-me thylpentanoic acid, sodium salt, 4-2-5-3r-5-3s,5r,6r-6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyl 2h-3,4,5, 6-tetrahydropyran-2-yl-3-methyloxolan-2-yl 5s-5-ethyloxolan-2-yl 5s,8s,2r ,9r-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro, 4-2-2-ethyl-5'-6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyltetrahydro-2h-pyran-2-yl-3'-methyloctahydro-2,2'-bifuran-5-yl-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro 4.5 decane-7-yl-3-methoxy-2-methylpentanoic acid sodium salt, potassium 4-2-5-ethyl-5-5-6-hydroxy-6-hydroxymethyl-3,5-dimethyloxan-2-yl-3-methyloxolan-2-yl oxolan-2-yl-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro 4.5 decan-7-yl-3-methoxy-2-methylpentanoate
PubChem CID 133612076
Nombre IUPAC sodio; (3S,4R)-4-[(2R,5S,7R,8S,9R)-2-[(2S,5R)-5-etil-5-[(2S,3R,5S)-5-[(2R,3R,5S,6S)-6-hidroxi-6-(hidroximetil)-3,5-dimetiloxan-2-il]-3-metiloxolan-2-il]oxolan-2-il]-7-hidroxi-2,8-dimetil-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-il]-3-metoxi-2-metilpentanoato
SMILES CCC1(CCC(O1)C2(CCC3(O2)CC(C(C(O3)C(C)C(C(C)C(=O)[O-])OC)C)O)C)C4C(CC(O4)C5C(CC(C(O5)(CO)O)C)C)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monensin sodium salt
Punto de fusión 267°C to 269°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN3462
Beilstein 4122200
Índice Merck 14,6246
Información de solubilidad Soluble in methanol at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.86
Porcentaje de pureza 90 to 95.5%
Forma física Polvo