Learn More
Gasa Monel™ 400, malla 200 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426715 300 x 300 mm cada uno
15406715 100 x 100 mm cada uno
15416715 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045064.HB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monel™ 400 gauze
Nombre de nota 200 mesh woven from 0.05mm (0.0021 in.) dia. wire
Cantidad 300 x 300 mm
Tamaño de malla 200 Mesh
Número MDL MFCD09910536