Learn More
Monastrol, TRC
Código de producto. 30483550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483550 2.5 mg 2.50 miligramo
30472836 10 mg 10 miligramos
30475468 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5057502.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329689-23-8
Fórmula molecular C14 H16 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 292.35
Nombre IUPAC Etil 4-(3-hidroxifenil)-6-metil-2-sulfanilideno-3,4-dihidro-1H-pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monastrol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0882