Learn More
Monastrol, MedChemExpress
Código de producto. 16465977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465977 5 mg 5 miligramos
16469796 50 mg 50 miligramos
16410729 1 mg 1 miligramo
16403258 10 mg 10 miligramos
16402696 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101071A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monastrol
CAS 329689-23-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N2O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-Monastrol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC
Peso molecular (g/mol) 292.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.35
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death