Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Código de producto. 10504243
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de colorante:
Impenetrable en células
Impenetrable en células
Yoduro de TO-PRO-1
Yoduro de TO-PRO-3
Emisión:
435 nm
509 nm
531 nm
631 nm
661 nm
Intervalo de longitud de onda de excitación:
455 nm
491 nm
515 nm
612 nm
642 nm
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de colorante Emisión Intervalo de longitud de onda de excitación Tamaño de la unidad
10504243 Impenetrable en células 509 nm 491 nm 1 ml
10482852 Impenetrable en células 435 nm 455 nm 1 ml
10135102 Yoduro de TO-PRO-1 531 nm 515 nm 1 ml
10710194 Yoduro de TO-PRO-3 661 nm 642 nm 1 ml
10695583 Impenetrable en células 631 nm 612 nm 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10504243 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Y3603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    604.65€ / 1 ml
    Ahorro 45.35€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
La tinción verde -fluorescente YO-PRO-1 se utiliza para identificar células apoptóticas. Las células apoptóticas se vuelven permeables para YO-PRO-1, pero permanecen no permeables para el yoduro de propidio (P-3566), un tinte de células muertas. Las células vivas no quedan teñidas con YO-PRO-1, lo que permite utilizarlas en posteriores experimentos.
Tinción de ácidos nucleicos adicional disponible en los kits de ensayo de apoptosis Vybrant™ nº 4 (V-13243) y nº 7 (V-23201).
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función celular, imagen celular, citometría de flujo, citometría de flujo de ensayos de apoptosis, tinción de citometría de flujo por estructura celular, citometría de flujo de procesos celulares, hibridación in situ por fluorescencia, inmunofluorescencia (IF), inmunofluorescencia contra la tinción, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 491 nm
Tipo de colorante Impenetrable en células
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 1 mL
Método de detección Fluorescente
Emisión 509 nm
Línea de productos YO-PRO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Permeabilidad celular Impenetrable en células