Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Código de producto. 10482852
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de colorante:
Impenetrable en células
Impenetrable en células
Yoduro de TO-PRO-1
Yoduro de TO-PRO-3
Emisión:
435 nm
509 nm
531 nm
631 nm
661 nm
Intervalo de longitud de onda de excitación:
455 nm
491 nm
515 nm
612 nm
642 nm
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de colorante Emisión Intervalo de longitud de onda de excitación unitSize
10482852 Impenetrable en células 435 nm 455 nm 1 ml
10135102 Yoduro de TO-PRO-1 531 nm 515 nm 1 ml
10710194 Yoduro de TO-PRO-3 661 nm 642 nm 1 ml
10504243 Impenetrable en células 509 nm 491 nm 1 ml
10695583 Impenetrable en células 631 nm 612 nm 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10482852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P3581
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
La tinción PO-PRO-1 es una contratinción útil y un indicador de células muertas, con fluorescencia azul (excitación/emisión máxima de ∽435/455 nm). Solución de 1 mM en DMSO.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, función y proliferación, núcleo, envoltura nuclear y nucléolos, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 455 nm
Tipo de colorante Impenetrable en células
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado fluorescente, citometría de flujo
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tampón de almacenamiento DMSO
Cantidad 200 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión 435 nm
Línea de productos PO-PRO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinción
Sub Cellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Permeabilidad celular Impenetrable en células