Learn More
Mometasone furoate, MedChemExpress
Descripción
Mometasone furoate (Sch32088) is a glucocorticoid receptor agonist with anti-inflammatory and anti-allergic activity. Mometasone furoate acts as a corticosteroid agent and used for topical applications in chronic skin eczema and airway inflammation management of asthma in vivo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mometasone furoate |
| CAS | 83919-23-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H30Cl2O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sch32088 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (95.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C(CCl)=O)(OC(C3=CC=CO3)=O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4(Cl)[C@@H](O)C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 521.43 |
| Mostrar más |