Learn More
Furoato de mometasona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mometasone Furoate |
| CAS | 83919-23-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Mometasone Furoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H30 Cl2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Asmanex, Asmanex Twisthaler, Ecural, Elocom, Elocon, Elomet, Mometasone 17-(2-furoate), Mometasone furoate, Monovo, Nasonex, Ovixan, Sch 32088, Twisthaler, (11beta,16alpha)-9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl |
| Mostrar más |