Learn More
Impureza furoato de mometasona A, TRC
Código de producto. 30138346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138346 10 mg 10 miligramos
30135344 25 mg 25 miligramos
17980745 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM49010010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83880-65-3
Fórmula molecular C27 H29 Cl O5
Peso molecular (g/mol) 468.97
Sinónimo Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 21-chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methyl-, (16α)-, 21-Chloro-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC [(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-cloroacetilo)-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il] furano-2-carboxilato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Chloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-17-yl Furan-2-carboxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29ClO5/c1-16-13-21-19-7-6-17-14-18(29)8-10-25(17,2)20(19)9-11-26(21,3)27(16,23(30)15-28)33-24(31)22-5-4-12-32-22/h4-5,8-10,12,14,16,19,21H,6-7,11,13,15H2,1-3H3/t16-,19-,21+,25+,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.1704