Learn More
Momelotinib, MedChemExpress
Código de producto. 16461006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461006 200 mg 200 miligramos
16444318 10 mg 10 miligramos
16437037 5 mg 5 miligramos
16415236 100 mg 100 miligramos
16410647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16461006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10961
MedChemExpress Momelotinib (CYT387) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50a of 11 nM and 18 nM,respectively. CYT387 shows much less activity against JAK3.
Momelotinib (CYT387) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50a of 11 nM and 18 nM,respectively. CYT387 shows much less activity against JAK3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Momelotinib
CAS 1056634-68-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22N6O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo CYT387
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (50.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2)C=C1)NCC#N
Peso molecular (g/mol) 414.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.46
Porcentaje de pureza 96.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease