Learn More
Ácido molíbdico, MoO3 85% mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488813 2500 g 2500 g
11468813 100 g 100 g
11478813 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488813 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10537.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido molíbdico se utiliza como precursor en la producción de molibdeno de amonio tetrahidrato y sulfuro de molibdeno(IV). La mezcla de ácido molíbdico en ácido sulfúrico concentrado se denomina reactivo Froehde, y se aplica en química analítica para la detección de alcaloides.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de amonio diluido, álcali y amoníaco. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-91-4
Fórmula molecular H2MoO4
Peso molecular (g/mol) 161.96
Número MDL MFCD00036287
Clave InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)molibdeno
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdic acid
Cantidad 2500 g
Densidad 3.1
Información de solubilidad Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min