Learn More
Ácido molíbdico, MoO3 85% mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido molíbdico se utiliza como precursor en la producción de molibdeno de amonio tetrahidrato y sulfuro de molibdeno(IV). La mezcla de ácido molíbdico en ácido sulfúrico concentrado se denomina reactivo Froehde, y se aplica en química analítica para la detección de alcaloides.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de amonio diluido, álcali y amoníaco. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdic acid |
| Cantidad | 100 g |
| Densidad | 3.1 |
| Información de solubilidad | Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | MoO3 85% min |
Seguridad y manipulación
- Molybdic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: molybdic acid