Learn More
Solstice Ácido Molibdíco, Solstice
Código de producto. 15682300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15682300 500 g 500 g
15672300 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15682300 Proveedor Solstice N.º de proveedor 232084500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    321.67€ / 500 g
    Ahorro 41.33€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, base de MoO3 al ≥85,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-91-4
Fórmula molecular H2MoO4
Peso molecular (g/mol) 161.96
Número MDL MFCD00036287
Clave InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)molibdeno
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdic Acid
Nombre de nota Reactivo ACS, ≥85 % (sobre la base de MoO3)
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 85,0% min
Notas del porcentaje del ensayo Sobre la base de MoO3
Densidad 3,1 g/mL a 25 °C; Densidad de vapor: 6,2 (frente al aire)
Fórmula lineal H2MoO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 161,96 g/mol
Porcentaje de pureza ≥85% (base MoO3)
Grado Reactivo ACS