Learn More
Acetilacetonato de molibdeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914831 250 g Frasco de vidrio 250 g
10656802 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211142500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17524-05-9
Fórmula molecular C10H14MoO6
Peso molecular (g/mol) 326.17
Número MDL MFCD00011506
Clave InChI SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Sinónimo 2, 4-Pentanedione, metal derivative
Nombre IUPAC dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenyl acetylacetonate
Punto de fusión 184.0°C
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: 0.31 g/100g alcohol (20°C), 1.84 g/100g benzene (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.15
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenyl acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.