Learn More
Alambre de molibdeno, chapado en oro, 0,025 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
5 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398598 5 m 5 metros
11388598 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040671.G5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Microelectrónica, alta temperatura
Microelectronics, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum wire, gold plated
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) dia.
Cantidad 5 m
Peso ≈0.005g/m (Mo only), 3 to 5 wt% Au plating
Formulario Alambre, ≈ 0,005 g/m (solo Mo), 3-5 % chapado en oro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%