Learn More
Alambre de molibdeno, 0,375 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 m
Tamaño de la unidad:
60 metros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496575 60 m 60 metros
1 options
Código de producto. 15496575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043996.8V
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Molybdenum wire
Nombre de nota 0.375mm (0.015 in.) dia., Annealed, Temper: soft
CAS 7439-98-7
Cantidad 60 m
Peso ≈1.1g/m
Formulario Alambre, ≈1,1g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Mo
Número MDL MFCD00003465
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mo]
Nombre IUPAC molibdeno
Peso molecular (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Porcentaje de pureza 99.95%