Learn More
Alambre de molibdeno, 0,203 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466765
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466765 1 m 1 metro
15476765 5 m 5 metros
15486765 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15466765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045134.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum wire
Nombre de nota 0.203mm (0.008 in.) dia., Hard
Cantidad 1 m
Peso ≈0.33g/m
Formulario Alambre, ≈0,33g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%