Learn More
Alambre de molibdeno, 0,127 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 m
1000 m
Tamaño de la unidad:
1000 metros
200 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336737 200 m 200 metros
11326737 1000 m 1000 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010037.H6
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-98-7 | Molecular Formula: Mo | Molecular Weight: 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 200 m
Peso ≈0.13g/m
Formulario Alambre, ≈0,13g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%