Learn More
Óxido de molibdeno(VI), 99,9995 % (base de metales sin W), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11352018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352018 25 g 25 g
11342018 100 g 100 g
11362018 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012930.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
It is used as a selective oxidation catalyst, and as a molybdenum oxidase enzyme. It is a source of molybdenum compounds and molybdenum metal which serves as an additive to steel and corrosion-resistant alloys. It is used for lubricants and lubricant additives. It has applications in process regulators, pigments, corrosion inhibitors, electrochemical devices, displays, and smoke suppressants. It finds use in analytical chemistry, ceramic glazes, enamels, energy storage, and in the manufacture of acrylonitrile through catalytic oxidation of ammonia and propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1155°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) oxide
Punto de fusión 795°C
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Aspecto White to gray powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9995% (metals basis excluding W)
Densidad 4.692 g/cm3
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(VI) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide