Learn More
Óxido de molibdeno(VI) bis(2,4-pentanodionato), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399628 10 g 10 g
11309638 2 g 2 g
11389628 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044140.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17524-05-9
Fórmula molecular C10H14MoO6
Peso molecular (g/mol) 326.17
Número MDL MFCD00011506
Clave InChI SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Sinónimo Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate
Nombre IUPAC dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum(VI) oxide