Learn More
Óxido de molibdeno(VI), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479083 50 g 50 g
11489083 250 g 250 g
11469083 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11159.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in the oil industry. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de molibdeno(VI) es un óxido muy prometedor y estable para aplicaciones electrocrómicas y utilizado como catalizador en la industria petrolera. También se utiliza para fabricar molibdeno metálico. Tiene un semiconductor de tipo separación de banda ancha con características electrocrómicas, termocrómicas y fotocrómicas distintivas; se ha investigado exhaustivamente para materiales inteligentes, sensores de catálisis, lubricantes, baterías de litio, células solares orgánicas y materiales de muestra.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en ácidos minerales concentrados y soluciones de hidróxido alcalino.
Notas
No reacciona con ácidos distintos de los ácidos fluorhídrico y sulfúrico concentrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1155°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Molybdenum (VI) oxide
Punto de fusión 795°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,6239
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 4.692
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(VI) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide