Learn More
Molybdenum(VI) oxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15677920 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15677920 500 g Poly bottle 500 g
15657920 100 g Poly bottle 100 g
15667920 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15677920 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor M0753500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) oxide
Punto de fusión 795°C
Color Gris
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MoO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Envase Poly bottle