Learn More
Molybdenum(VI) oxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15657920 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15657920 100 g Poly bottle 100 g
15677920 500 g Poly bottle 500 g
15667920 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15657920 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor M0753100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) oxide
Punto de fusión 795°C
Color Gris
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MoO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Envase Poly bottle