Learn More
Solstice Óxido de molibdeno(VI), 99,5%, Solstice
Código de producto. 15686740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15686740 500 g Frasco de polietileno 500 g
15676740 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15686740 Proveedor Solstice N.º de proveedor 69850500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    407.18€ / 500 g
    Ahorro 52.82€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss. P.a., 99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1155 °C
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) oxide
Punto de fusión 795°c
Nombre de nota Puriss. P.A., 99,5%, Polvo
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 99.8
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno
Línea de productos Puriss. Megafonía:
Aspecto De color blanco roto a polvo amarillento
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,8% min
Densidad 4,70g/cm3
Fórmula lineal MoO3
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Solubilidad en agua - 1 g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 143,94g/mol
Porcentaje de pureza 99.5%
Origen de fabricación USA