Learn More
Molybdenum(VI) Oxide, ≥99.5%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15612820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15612820 100 g Poly Bottle 100 g
15622820 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15612820 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 267856100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1155°C
Nombre del producto químico o material Molybdenum(Vi) Oxide
Punto de fusión 795°C
Color Gris
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MoO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 4.70g/cm3