Learn More
Isopropóxido de molibdeno(V), 99.6 % (base metálica), 5 % p/v en IPA, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11364797
Isopropóxido de molibdeno(V), 99.6 % (base metálica), 5 % p/v en IPA, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364797
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 11364797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041836.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 209733-38-0 | C15H35MoO5 | 391.39 g/mol
Used in the preparations of nanomaterials and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209733-38-0
Fórmula molecular C15H35MoO5
Peso molecular (g/mol) 391.39
Número MDL MFCD00210636
Clave InChI HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
Nombre IUPAC molibdeno; propan-2-olato
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(V) isopropoxide
Color Amarillo a marrón
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal Mo[OCH(CH3)2]5
Cantidad 100 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.04
Porcentaje de pureza 99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v en isopropanol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ07L040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number041836.AC,041836.AE
Número de loteW24B023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number041836.AC,041836.AE
Número de loteC18N20 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041836.AC,041836.AE
Número de loteA29S058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041836.AC,041836.AE
Número de loteH26Z033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041836.AC,041836.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropóxido de molibdeno(V), 99.6 % (base metálica), 5 % p/v en IPA, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals >