Learn More
Cloruro de molibdeno(V), 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391878 50 g 50 g
11361878 5 g 5 g
11371878 250 g 250 g
11381878 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11391878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011832.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10241-05-1
Fórmula molecular Cl5Mo
Peso molecular (g/mol) 273.20
Número MDL MFCD00003467
Clave InChI GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
Nombre IUPAC pentacloromolibdeno
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(V) chloride
Punto de fusión 194°C
Color Blanco a gris
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Black crystals
Presión de vapor 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.24
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(V) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum pentachloride