Learn More
Cloruro de molibdeno(V), 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum(V) chloride |
| Punto de fusión | 194°C |
| Color | Blanco a gris |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Pungent |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Aspecto | Black crystals |
| Presión de vapor | 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% (metals basis) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Molybdenum(V) chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum pentachloride